Learn More
L-Glutamina-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Glutamine-13C |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i4+1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.0725 |