accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3NHOOHO

CAS RN 1596-84-5

IUPAC Nombre: 3-(N',N'-dimethylhydrazinecarbonyl)propanoic acid
Sinónimos: daminozide
Peso molecular (g/mol): 160.17
Fórmula molecular: C6H12N2O3
InChi Key: NOQGZXFMHARMLW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)NC(=O)CCC(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados