Learn More
Daminozida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Daminozide |
| CAS | 1596-84-5 |
| Fórmula molecular | C6 H12 N2 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Butanedioic acid, mono(2,2-dimethylhydrazide) (9CI), Succinic acid, mono(2,2-dimethylhydrazide) (8CI), Alar, Alar 85, Aminozid, Aminozide, B 995, B-Nine, Bijiu, DIMG, DMASA, DYaK, Daminozide, Dazide, Dimas, Kylar, N-(Dimethylamino)succinamic acid, SADH, Succinic N',N'-dimethylhydrazide, Succinic acid 2,2-dimethylhydrazide, Succinic acid N,N-dimethylhydrazide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N2O3/c1-8(2)7-5(9)3-4-6(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,10,11) |
| SMILES | CN(C)NC(=O)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(2,2-dimetilhidrazinil)-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 160.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0848 |