Learn More
Daminozide, MedChemExpress
Descripción
Daminozide, a plant growth regulator, is a selective inhibitor of the human KDM2/7 histone demethylases, with IC50s of 0.55, 1.5 and 2.1 μM for PHF8, KDM2A, and KIAA1718, respectively. Daminozide has >100-fold selectivity for KDM2/7 subfamily versus other demethylase subfamily members tested.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Daminozide |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1596-84-5 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C6H12N2O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : 106.67 mg/mL (665.98 mM; Need warming) ∣H2O : 100 mg/mL (624.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NN(C)C)CCC(O)=O |
| Mostrar más |