accessibility menu, dialog, popup

UserName

NHN

CAS RN 15861-24-2

IUPAC Nombre: 1H-indole-5-carbonitrile
Sinónimos: indole-5-cyano-
Peso molecular (g/mol): 142.16
Fórmula molecular: C9H6N2
InChi Key: YHYLDEVWYOFIJK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CC1=CC=C2NC=CC2=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (5)
  • (3)
Cantidad 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)