Learn More
5-cianoindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Cyanoindole |
| CAS | 15861-24-2 |
| Fórmula molecular | C9 H6 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6N2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-5,11H |
| SMILES | N#Cc1ccc2[nH]ccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 1H-indol-5-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 142.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0531 |