Learn More
Indol-5-carbonitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454837 5 g 5 g
11444837 1 g 1 g
11464837 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21810.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15861-24-2 | C9H6N2 | 142.161 g/mol
Reactant used for parallel synthesis of dihydroisoquinolines via silver and L-proline co-catalyzed three-component coupling reaction, preparation of novel PPARα/γ dual agonists for potential treatment of metabolic syndrome and IDDM, chemo selective and regioselective preparation of benzoyl indoles, 4,5-dihydrocyclopenta[c]quinolines by palladium-catalyzed ring-expansion reaction alkynes, using O2 as the oxidant and vinylindoles by hydroarylation of alkynes using indium bromide catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactante utilizado en la síntesis paralela de dihidroisoquinolinas mediante la reacción de acoplamiento de tres componentes cocatalizada con plata y L-prolina, la preparación de novedosos agonistas duales de PPARα/γ para el tratamiento potencial del síndrome metabólico y la DM1, la preparación quimioselectiva y regioselectiva de indoles de benzoílo, la formación de 4,5-dihidrociclopenta[c]quinolinas por reacción de expansión de anillo con alquinos catalizada con paladio, usando O2 como oxidante, así como la formación de vinilindoles por hidroarilación de alquinos utilizando bromuro de indio como catalizador.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, hexano y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz, almacenar en un lugar oscuro. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15861-24-2
Fórmula molecular C9H6N2
Peso molecular (g/mol) 142.161
Número MDL MFCD00005669
Clave InChI YHYLDEVWYOFIJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-cyanoindole, indole-5-carbonitrile, 5-cyano indole, 5-cyano-1h-indole, indole-5-cyano, 5-indolecarbonitrile, 5-cyano-indole, indol-5-carbonitrile, indole, 5-cyano, pubchem7326
PubChem CID 27513
Nombre IUPAC 1H-indol-5-carbonitrilo
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-5-carbonitrile
Punto de fusión 104°C to 108°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 116738
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform,hexane and methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.16
Porcentaje de pureza ≥98%