CAS RN 1582788-89-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Desciano Fludioxonilo 3-Ácido Carboxílico, TRC
CAS: 1582788-89-3 Fórmula molecular: C12 H7 F2 N O4 Peso molecular (g/mol): 267.19 Sinónimo: 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid, 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-,4-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid Nombre IUPAC: Ácido 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-il)-1H-pirol-3-carboxílico SMILES: OC(=O)c1c[nH]cc1c2cccc3OC(F)(F)Oc23