Learn More
3-Desciano Fludioxonilo 3-Ácido Carboxílico, TRC
Código de producto. 30365292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365292 500 mg 500 miligramos
30358204 50 mg 50 miligramos
30357828 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365292 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD289771500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1582788-89-3
Fórmula molecular C12 H7 F2 N O4
Peso molecular (g/mol) 267.19
Sinónimo 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid, 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-, 4-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Nombre IUPAC Ácido 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-il)-1H-pirol-3-carboxílico
SMILES OC(=O)c1c[nH]cc1c2cccc3OC(F)(F)Oc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fludioxonil-carboxylic acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H7F2NO4/c13-12(14)18-9-3-1-2-6(10(9)19-12)7-4-15-5-8(7)11(16)17/h1-5,15H,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0343