CAS RN 1581284-79-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sal clorhídrica de Mirabegron deshidroxi, TRC
CAS: 1581284-79-8 Fórmula molecular: C21H24N4OS . (HCl) Peso molecular (g/mol): 417 Sinónimo: 2-Amino-N-[4-[2-[(2-phenylethyl)amino]ethyl]phenyl]-4-Thiazoleacetamide Hydrochloride Salt; SMILES: Cl.Nc1nc(CC(=O)Nc2ccc(CCNCCc3ccccc3)cc2)cs1