Learn More
Sal clorhídrica de Mirabegron deshidroxi, TRC
Código de producto. 30135177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135177 500 mg 500 miligramos
30133014 250 mg 250 miligramos
30004848 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135177 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD230170500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1581284-79-8
Fórmula molecular C21H24N4OS . (HCl)
Peso molecular (g/mol) 417
Sinónimo 2-Amino-N-[4-[2-[(2-phenylethyl)amino]ethyl]phenyl]-4-Thiazoleacetamide Hydrochloride Salt;
SMILES Cl.Nc1nc(CC(=O)Nc2ccc(CCNCCc3ccccc3)cc2)cs1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydroxy Mirabegron Hydrochloride Salt
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24N4OS.ClH/c22-21-25-19(15-27-21)14-20(26)24-18-8-6-17(7-9-18)11-13-23-12-10-16-4-2-1-3-5-16;/h1-9,15,23H,10-14H2,(H2,22,25)(H,24,26);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.1438