CAS RN 158062-71-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
4-trifluorometilnicotinamida 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
2
4-(Trifluorometil)nicotinamida, TRC
CAS: 158062-71-6 Fórmula molecular: C7 H5 F3 N2 O Peso molecular (g/mol): 190.12 Sinónimo: 4-(Trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxamide,4-Trifluoromethylnicotinamide,TFNA-AM Nombre IUPAC: 4-(trifluorometil)piridina-3-carboxamida SMILES: NC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F