Learn More
4-trifluorometilnicotinamida 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30312713 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312713 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17845700AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
CAS 158062-71-6
Nombres de analitos o componentes 4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H5 F3 N2 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5F3N2O/c8-7(9,10)5-1-2-12-3-4(5)6(11)13/h1-3H,(H2,11,13)
SMILES NC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)piridina-3-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 190.12
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0354 g/mol