Learn More
4-(Trifluorometil)nicotinamida, TRC
Código de producto. 30134444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134444 25 g 25 g
30132972 5 g 5 g
17944025 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134444 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79131525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 158062-71-6
Fórmula molecular C7 H5 F3 N2 O
Peso molecular (g/mol) 190.12
Sinónimo 4-(Trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxamide, 4-Trifluoromethylnicotinamide, TFNA-AM
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)piridina-3-carboxamida
SMILES NC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5F3N2O/c8-7(9,10)5-1-2-12-3-4(5)6(11)13/h1-3H,(H2,11,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0354