accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOH3CO

CAS RN 1573-17-7

IUPAC Nombre: 4-(acetyloxy)but-2-yn-1-yl acetate
Sinónimos: 4-(acetyloxy)but-2-yn-1-yl acetate
Peso molecular (g/mol): 170.16
Fórmula molecular: C8H10O4
InChi Key: TVIMIQVBDDNCCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)OCC#CCOC(C)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)