Learn More
1,4-diacetil-2-butino-1,4-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Diacetyl-2-butyne-1,4-diol |
| CAS | 1573-17-7 |
| Fórmula molecular | C8 H10 O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Dapagliflozin Impurity 98 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h5-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)OCC#CCOC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato 4-acetiloxibut-2-inil |
| Peso molecular (g/mol) | 170.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0579 |