Learn More
1,4-Diacetoxi-2-butina, 97 %
Código de producto. 11423707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423707 25 g 25 g
11413707 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11423707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18182.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1573-17-7
Fórmula molecular C8H10O4
Peso molecular (g/mol) 170.16
Número MDL MFCD00014982
Clave InChI TVIMIQVBDDNCCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-diacetoxy-2-butyne, but-2-yne-1,4-diyl diacetate, butynediol diacetate, 2-butyne-1,4-diol diacetate, 2-butyne-1,4-diol, diacetate, 2-butyne-1,4-diol, 1,4-diacetate, 4-acetyloxy but-2-yn-1-yl acetate, acmc-209dfx, 2-butyne-1, diacetate, bis acetoxymethyl acetylene
PubChem CID 74081
Nombre IUPAC acetato 4-acetiloxibut-2-inil
SMILES CC(=O)OCC#CCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diacetoxy-2-butyne
Punto de fusión 27°C to 28°C
Densidad 1.125
Punto de ebullición 116°C to 118°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal CH3CO2CH2C≡CCH2O2CCH3
Índice de refracción 1.454
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.16
Porcentaje de pureza 97%