accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNNNNH3CH3CCH3CH3CH3CH3H3COVHClHCl

CAS RN 15709-03-2

IUPAC Nombre: 5,10,15,20-tetraethyl-4,9,14,19-tetramethyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo[16.2.1.1³,⁶.1⁸,¹¹.1¹³,¹⁶]tetracosa-1(20),2,4,6(24),7,9,11(23),12,14,16,18-undecaene-21,22-diide oxovanadium dihydrochloride
Sinónimos: 5,10,15,20-tetraethyl-4,9,14,19-tetramethyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo[16.2.1.1³,⁶.1⁸,¹¹.1¹³,¹⁶]tetracosa-1(20),2,4,6(24),7,9,11(23),12,14,16,18-undecaene-21,22-diide vanadium monoxide dihydrochloride
Peso molecular (g/mol): 616.53
Fórmula molecular: C32H38Cl2N4OV
InChi Key: LLVNESQRTPCYSP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.Cl.O=[V].CCC1=C(C)C2=CC3=NC(=CC4=NC(=CC5=C(CC)C(C)=C([N-]5)C=C1[N-]2)C(C)=C4CC)C(C)=C3CC
Forma física 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados