Learn More
Óxido de etioporfirina III y vanadio(IV), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
15411547 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 15411547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039586.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium(IV) etioporphyrin III oxide
CAS 15709-03-2
Color Morado
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C32H38Cl2N4OV
Número MDL MFCD00058901,MFCD00058901
Sinónimo oxovanadium 2+ ;2,7,12,17-tetraethyl-3,8,13,18-tetramethylporphyrin-22,24-diide
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI LLVNESQRTPCYSP-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.Cl.O=[V].CCC1=C(C)C2=CC3=NC(=CC4=NC(=CC5=C(CC)C(C)=C([N-]5)C=C1[N-]2)C(C)=C4CC)C(C)=C3CC
Nombre IUPAC diclorhidrato de oxovanadio de 5,10,15,20-tetraetil-4,9,14,19-tetrametil-21,22,23,24-tetraazapentaciclo[16.2.1.1³,⁶.1⁸,¹¹.1¹³,¹⁶]tetracosa-1(20),2,4,6(24),7,9,11(23),12,14,16,18-undecano-21,22-diida
Peso molecular (g/mol) 616.53
PubChem CID 131699178
Formula Weight (peso de la fórmula) 543.61