CAS RN 15664-29-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Feoforbida A (>80%) (mezcla de diastereomeros), TRC
CAS: 15664-29-6 Fórmula molecular: C35 H36 N4 O5 Peso molecular (g/mol): 592.68 Sinónimo: 2-Deacetyl-2-vinylbacteriopheophorbide,Phaeophorbide A,Pheophorbide a5 SMILES: CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc([C@@H](CCC(=O)O)[C@@H]4C)c5[C@@H](C(=O)OC)C(=O)C6=C(C)c(cc1n2)[nH]c56)c(C)c3C=C