Learn More
Feoforbida A (>80%) (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30134143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134143 25 mg 25 miligramos
30007984 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134143 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99842825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15664-29-6
Fórmula molecular C35 H36 N4 O5
Peso molecular (g/mol) 592.68
Sinónimo 2-Deacetyl-2-vinylbacteriopheophorbide, Phaeophorbide A, Pheophorbide a5
SMILES CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc([C@@H](CCC(=O)O)[C@@H]4C)c5[C@@H](C(=O)OC)C(=O)C6=C(C)c(cc1n2)[nH]c56)c(C)c3C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pheophorbide A
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H36N4O5/c1-8-19-15(3)22-12-24-17(5)21(10-11-28(40)41)32(38-24)30-31(35(43)44-7)34(42)29-18(6)25(39-33(29)30)14-27-20(9-2)16(4)23(37-27)13-26(19)36-22/h8,12-14,17,21,31,36,39H,1,9-11H2,2-7H3,(H,40,41)/b22-12-,23-13-,24-12-,25-14-,26-13-,27-14-,32-30-/t17-,21-,31+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 592.2686