CAS RN 156458-95-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(5E)-5-(3-bromopropilideno)-10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d]ciclohepten-10-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(5E)-5-(3-bromopropilideno)-10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d]ciclohepten-10-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(5E)-5-(3-bromopropilideno)-10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d]ciclohepten-10-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.