Learn More
(5E)-5-(3-bromopropilideno)-10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d]ciclohepten-10-ol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (5E)-5-(3-Bromopropylidene)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol |
| CAS | 156458-95-6 |
| Fórmula molecular | C18H17BrO |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H17BrO/c19-11-5-10-15-14-7-2-1-6-13(14)12-18(20)17-9-4-3-8-16(15)17/h1-4,6-10,18,20H,5,11-12H2/b15-10+ |
| SMILES | OC1Cc2ccccc2\C(=C/CCBr)\c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | (2E)-2-(3-bromopropilideno)triciclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-9-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 329.23 |