CAS RN 156420-66-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4,5-Dimetil-3-hidroxi-2(5H)-furanona-13C2, TRC
CAS: 156420-66-5 Fórmula molecular: 13C2 C4 H8 O3 Peso molecular (g/mol): 130.11 Sinónimo: 2(5H)-Furanone-5-13C, 3-hydroxy-4-methyl-5-(methyl-13C)- (9CI),4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone-13C2,3-Hydroxy-4-methyl-5-methyl-13C-2(5H)-furanone-5-13C,4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one-13C2,4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone-13C2 (5,5-methyl-13C2) Nombre IUPAC: 4-hidroxi-3-metil-2-(1^{13}C)metil-(2^{13}C)2H-furano-5-uno SMILES: [13CH3][13CH]1OC(=O)C(=C1C)O