Learn More
4,5-Dimetil-3-hidroxi-2(5H)-furanona-13C2, TRC
Código de producto. 17943195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17943195 1 mg 1 miligramo
17943015 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17943195 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4736031MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156420-66-5
Fórmula molecular 13C2 C4 H8 O3
Peso molecular (g/mol) 130.11
Sinónimo 2(5H)-Furanone-5-13C, 3-hydroxy-4-methyl-5-(methyl-13C)- (9CI), 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone-13C2, 3-Hydroxy-4-methyl-5-methyl-13C-2(5H)-furanone-5-13C, 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one-13C2, 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone-13C2 (5,5-methyl-13C2)
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-metil-2-(1^{13}C)metil-(2^{13}C)2H-furano-5-uno
SMILES [13CH3][13CH]1OC(=O)C(=C1C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone 5,5-methyl-13C2
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O3/c1-3-4(2)9-6(8)5(3)7/h4,7H,1-2H3/i2+1,4+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.0541