accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONH2

CAS RN 156-43-4

IUPAC Nombre: 4-ethoxyaniline
Sinónimos: P-ethoxyaniline
Peso molecular (g/mol): 137.18
Fórmula molecular: C8H11NO
InChi Key: IMPPGHMHELILKG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC1=CC=C(N)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados