Learn More
p-fenetidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Phenetidine |
| CAS | 156-43-4 |
| Fórmula molecular | C8 H11 N O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzenamine','4-ethoxy-, p-Phenetidine (8CI), 4-Ethoxybenzenamine, 1-Amino-4-ethoxybenzene, 4-Aminophenetole, 4-Ethoxyaniline, 4-Ethoxyphenylamine, NSC 3116, p-Aminophenetole, p-Ethoxyaniline, p-Ethoxyphenylamine, p-Phenetidin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO/c1-2-10-8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,2,9H2,1H3 |
| SMILES | CCOc1ccc(N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-etoxianilina |
| Peso molecular (g/mol) | 137.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0841 |