CAS RN 155748-61-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(4R)-(3',4'-Diclorofenilo)-3,4-dihidro-2H-naftalena-1-una, TRC
CAS: 155748-61-1 Fórmula molecular: C16 H12 Cl2 O Peso molecular (g/mol): 291.17 Sinónimo: (4R)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone,1(2H)-Naphthalenone, 4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro-, (R)-,(4R)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone,(4R)-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone,(R)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-tetralone,(R)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1-naphthalenone,(4R)-4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one,Sertraline Imp. F (EP) Nombre IUPAC: (4R)-4-(3,4-diclorofenil)-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-uno SMILES: Clc1ccc(cc1Cl)[C@H]2CCC(=O)c3ccccc23