Learn More
(4R)-(3',4'-Diclorofenilo)-3,4-dihidro-2H-naftalena-1-una, TRC
Código de producto. 30012807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012807 100 mg 100 miligramos
30009153 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012807 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD435708100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155748-61-1
Fórmula molecular C16 H12 Cl2 O
Peso molecular (g/mol) 291.17
Sinónimo (4R)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 1(2H)-Naphthalenone, 4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro-, (R)-, (4R)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, (4R)-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, (R)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-tetralone, (R)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1-naphthalenone, (4R)-4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, Sertraline Imp. F (EP)
Nombre IUPAC (4R)-4-(3,4-diclorofenil)-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-uno
SMILES Clc1ccc(cc1Cl)[C@H]2CCC(=O)c3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4R)-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12Cl2O/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13/h1-5,7,9,11H,6,8H2/t11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.0265