CAS RN 1552-91-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 2-ciclohexilideneacénico, TRC
CAS: 1552-91-6 Fórmula molecular: C8H12O2 Peso molecular (g/mol): 140.18 Sinónimo: Cyclohexylideneacetic acid,NSC 59877 Nombre IUPAC: Ácido 2-ciclohexiliideneaacético SMILES: OC(=O)C=C1CCCCC1