Learn More
Ácido 2-ciclohexilideneacénico, TRC
Código de producto. 30363627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363627 50 mg 50 miligramos
30359158 100 mg 100 miligramos
30363525 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363627 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99214850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1552-91-6
Fórmula molecular C8H12O2
Peso molecular (g/mol) 140.18
Sinónimo Cyclohexylideneacetic acid, NSC 59877
Nombre IUPAC Ácido 2-ciclohexiliideneaacético
SMILES OC(=O)C=C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclohexylideneacetic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h6H,1-5H2,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0837