accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONNSNO

CAS RN 155106-73-3

IUPAC Nombre: 2-{4-[(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl]piperazin-1-yl}-1,3-benzothiazole
Sinónimos: 2-[4-(2H-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)piperazin-1-yl]-1,3-benzothiazole
Peso molecular (g/mol): 353.44
Fórmula molecular: C19H19N3O2S
InChi Key: BYHKGNWKJMGHGE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C(N1CCN(CC1)C1=NC2=CC=CC=C2S1)C1=CC=C2OCOC2=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados