Learn More
2-[1-(4-Piperonil)piperazinil]benzotiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[1-(4-Piperonyl)piperazinyl]benzothiazole |
| CAS | 155106-73-3 |
| Fórmula molecular | C19 H19 N3 O2 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19N3O2S/c1-2-4-18-15(3-1)20-19(25-18)22-9-7-21(8-10-22)12-14-5-6-16-17(11-14)24-13-23-16/h1-6,11H,7-10,12-13H2 |
| SMILES | C(N1CCN(CC1)c2nc3ccccc3s2)c4ccc5OCOc5c4 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(1,3-benzodioxol-5-ilmetil)piperazin-1-il]-1,3-benzotiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 353.438 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.12 |