accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONH(S)NNH2NH2OHO

CAS RN 155-84-0

IUPAC Nombre: (2S)-5-[(diaminomethylidene)amino]-2-acetamidopentanoic acid
Sinónimos: (2S)-5-[(diaminomethylidene)amino]-2-acetamidopentanoic acid
Peso molecular (g/mol): 216.24
Fórmula molecular: C8H16N4O3
InChi Key: SNEIUMQYRCDYCH-LURJTMIESA-N
SMILES: CC(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)