Learn More
N-Acetyl-L-arginine, MedChemExpress
Código de producto. 16429376
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16429376 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16429376 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW014130
MedChemExpress N-Acetyl-L-arginine (Ac-Arg-OH) is one of the guanidino compounds found elevated in the serum of an hemodialyzed renal insufficient (uremic) pediatric population.
N-Acetyl-L-arginine (Ac-Arg-OH) is one of the guanidino compounds found elevated in the serum of an hemodialyzed renal insufficient (uremic) pediatric population.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-arginine
CAS 155-84-0
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H16N4O3
Sinónimo Ac-Arg-OH
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (231.22 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 14.29 mg/mL (66.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O)C
Peso molecular (g/mol) 216.24
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.24
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism