Learn More
Ácido (2S)-2-acetamido-5-(diaminometilideneamino)pentanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-L-arginine |
| CAS | 155-84-0 |
| Fórmula molecular | C8 H16 N4 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N2-Acetyl-L-arginine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16N4O3/c1-5(13)12-6(7(14)15)3-2-4-11-8(9)10/h6H,2-4H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)(H4,9,10,11)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-acetamido-5-carbamimidamidopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 216.2376 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.1222 |