accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNOSOO

CAS RN 15448-99-4

IUPAC Nombre: 2-methyl-2,3-dihydro-1λ⁶,2-benzothiazole-1,1,3-trione
Sinónimos: 2-methyl-1λ⁶,2-benzothiazole-1,1,3-trione
Peso molecular (g/mol): 197.21
Fórmula molecular: C8H7NO3S
InChi Key: DDIIAJRLFATEEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1C(=O)C2=CC=CC=C2S1(=O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados