Learn More
N-metilsacarina, Mikromol™
Código de producto. 17999904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17999904 25 mg 25 miligramos
17929544 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17999904 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0084.130025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-metilsacarina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylsaccharin
CAS 15448-99-4
Nombres de analitos o componentes N-Methylsaccharin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H7 N O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-Methylsaccharin
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO3S/c1-9-8(10)6-4-2-3-5-7(6)13(9,11)12/h2-5H,1H3
SMILES CN1C(=O)c2ccccc2S1(=O)=O
Nombre IUPAC 2-metil-1,1-dioxo-1,2-benzotiazol-3-ona
Peso molecular (g/mol) 197.21
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0147 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.