accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 154361-50-9

IUPAC Nombre: pentyl N-{1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyloxolan-2-yl]-5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl}carbamate
Sinónimos: capecitabine capecitabine (product) capecitabinum capecitabine (substance) capecitabina capecitabin capecitabine preparation 卡培他滨 xeloda CAPE
Peso molecular (g/mol): 359.35
Fórmula molecular: C15H22FN3O6
InChi Key: GAGWJHPBXLXJQN-UORFTKCHSA-N
SMILES: CCCCCOC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]1O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]1O
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (1)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados