Learn More
Capecitabina, Mikromol™
Código de producto. 18013700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18013700 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18013700 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0992.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Capecitabina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Capecitabine
CAS 154361-50-9
Nombres de analitos o componentes Capecitabine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H22 F N3 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Capecitabine
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22FN3O6/c1-3-4-5-6-24-15(23)18-12-9(16)7-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(2)25-13/h7-8,10-11,13,20-21H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1
SMILES CCCCCOC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]2O
Nombre IUPAC N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-metiloxolan-2-il]-5-fluoro-2-oxopirimidin-4-il]carbamato de pentilo
Peso molecular (g/mol) 359.35
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.1493 g/mol