Learn More
Capecitabine, TRC
Código de producto. 30138248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138248 500 mg 500 miligramos
18022150 1 g 1 g
17999829 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138248 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC175650500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154361-50-9
Fórmula molecular C15 H22 F N3 O6
Peso molecular (g/mol) 359.35
Sinónimo Capecitabine, Cytidine, 5'-deoxy-5-fluoro-N-[(pentyloxy)carbonyl]- (9CI, ACI), 5'-Deoxy-5-fluoro-N-[(pentyloxy)carbonyl]cytidine (ACI), Carbamic acid, [1-(5-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]-, pentyl ester (ZCI), 5'-Deoxy-5-fluoro-N4-(pentyloxycarbonyl)cytidine, Capacetrine, Capecitabine Accord, Capecitabine Medac, Capecitabine SUN, Capecitabine Teva, Capecitibine, Capecytabine, Capiibine, Captabin, Ecansya, N4-Pentyloxycarbonyl-5'-deoxy-5-fluorocytidine, Ro 09-1978, Ro 09-1978/000, Xeloda, Xeltabin
Nombre IUPAC N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-metiloxolan-2-il]-5-fluoro-2-oxopirimidin-4-il]carbamato de pentilo
SMILES CCCCCOC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Capecitabine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22FN3O6/c1-3-4-5-6-24-15(23)18-12-9(16)7-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(2)25-13/h7-8,10-11,13,20-21H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.1493