CAS RN 15423-89-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dexametasona 17-Propionato, TRC
CAS: 15423-89-9 Fórmula molecular: C25 H33 F O6 Peso molecular (g/mol): 448.52 Sinónimo: (11β,16α)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione,9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione 17-Propionate Nombre IUPAC: [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantra-17-il] propanoato SMILES: CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO