Learn More
Dexametasona 17-Propionato, TRC
Código de producto. 30358926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358926 1 mg 1 miligramo
30350711 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358926 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2988201MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15423-89-9
Fórmula molecular C25 H33 F O6
Peso molecular (g/mol) 448.52
Sinónimo (11β,16α)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione 17-Propionate
Nombre IUPAC [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantra-17-il] propanoato
SMILES CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexamethasone 17-propionate
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H33FO6/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-27)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,26)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,27,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.2261