CAS RN 154229-21-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
17-(3-piridinil)-androsta-4,16-dien-3-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
17-(3-piridinil)-androsta-4,16-dien-3-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
D4-abiraterone, MedChemExpress
MedChemExpress D4-abiraterone is a major metabolite of abiraterone. D4-abiraterone is an inhibitor of CYP17A1, 3b-hydroxysteroid dehydrogenase (3βHSD) and steroid-5a-reductase (SRD5A) and also an antagonist of androgen receptor.