Learn More
D4-abiraterone, MedChemExpress
Código de producto. 16463036
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463036 25 mg 25 miligramos
16454318 10 mg 10 miligramos
16447037 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16463036 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109619
MedChemExpress D4-abiraterone is a major metabolite of abiraterone. D4-abiraterone is an inhibitor of CYP17A1, 3b-hydroxysteroid dehydrogenase (3βHSD) and steroid-5a-reductase (SRD5A) and also an antagonist of androgen receptor.
D4-abiraterone is a major metabolite of abiraterone. D4-abiraterone is an inhibitor of CYP17A1, 3b-hydroxysteroid dehydrogenase (3βHSD) and steroid-5a-reductase (SRD5A) and also an antagonist of androgen receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D4-abiraterone
Forma física Solid
CAS 154229-21-7
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H29NO
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo δ4-Abiraterone CB-7627 Abiraterone D4A metabolite
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (143.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12C(C3=CC=CN=C3)=CC[C@@]1([H])[C@]4([H])CCC5=CC(CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC2)=O
Peso molecular (g/mol) 347.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.49
Porcentaje de pureza 99.27%