CAS RN 1542267-72-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Hidroxicloruro de Ropinirol, TRC
CAS: 1542267-72-0 Fórmula molecular: C16 H24 N2 O2 . Cl H Peso molecular (g/mol): 312.83 Sinónimo: 2H-Indol-2-one, 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-1,3-dihydro-1-hydroxy-, hydrochloride (1:1) Nombre IUPAC: 4-[2-(dipropilamino)etilo]-1-hidroxi-3H-indol-2-uno; Cloruro SMILES: Cl.CCCN(CCC)CCc1cccc2N(O)C(=O)Cc12