Learn More
N-Hidroxicloruro de Ropinirol, TRC
Código de producto. 30132392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132392 10 mg 10 miligramos
30004713 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132392 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95341010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1542267-72-0
Fórmula molecular C16 H24 N2 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 312.83
Sinónimo 2H-Indol-2-one, 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-1,3-dihydro-1-hydroxy-, hydrochloride (1:1)
Nombre IUPAC 4-[2-(dipropilamino)etilo]-1-hidroxi-3H-indol-2-uno; Cloruro
SMILES Cl.CCCN(CCC)CCc1cccc2N(O)C(=O)Cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Hydroxy Ropinirole Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24N2O2.ClH/c1-3-9-17(10-4-2)11-8-13-6-5-7-15-14(13)12-16(19)18(15)20;/h5-7,20H,3-4,8-12H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1605