accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OOOCH3

CAS RN 1540-29-0

IUPAC Nombre: ethyl 2-acetylhexanoate
Sinónimos: ethyl 2-acetylhexanoate
Peso molecular (g/mol): 186.25
Fórmula molecular: C10H18O3
InChi Key: ZTOQBHVLCJERBS-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCC(C(C)=O)C(=O)OCC
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados