Learn More
Ethyl 2-n-butylacetoacetate, 95%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15498779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15498779 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15498779 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00905.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-n-butylacetoacetate
CAS 1540-29-0
Densidad 0.95
Punto de ebullición 224°C
Fórmula molecular C10H18O3
Índice de refracción 1.429
Número MDL MFCD00026888
Cantidad 5 g
Beilstein 636718
Sinónimo ethyl 2-n-butylacetoacetate, ethyl 2-butylacetoacetate, hexanoic acid, 2-acetyl-, ethyl ester, ethyl .alpha.-butylacetoacetate, 2-acetylhexanoic acid ethyl ester, ethyl butyl acetoacetate, ethyl 2-acetyl hexanoate, acmc-209da5, ethyl-2-n-butylacetoacetate, ksc494i1n
Clave InChI ZTOQBHVLCJERBS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC(C(=O)C)C(=O)OCC
Nombre IUPAC ethyl 2-acetylhexanoate
Peso molecular (g/mol) 186.251
PubChem CID 95466
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.25
Porcentaje de pureza 95%