Learn More
2-acetilhexanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Acetylhexanoate |
| CAS | 1540-29-0 |
| Fórmula molecular | C10H18O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ethyl 2-Butyl-3-oxobutanoate, Ethyl 2-Butylacetoacetate, Ethyl 2-Butylacetylacetate, Ethyl alpha-Butylacetoacetate, NSC 11771, NSC 25322, NSC 404202, 2-Acetylhexanoic Acid Ethyl Ester, 3-Carbethoxy-2-heptanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O3/c1-4-6-7-9(8(3)11)10(12)13-5-2/h9H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCC(C(=O)C)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-acetilhexanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 186.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.1256 |